Formaldehyd 38% in wässriger Lösung, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Formol
, Formalin
, Methanal
, Methylaldehyd
3859.5000EA
0
EUR
3859.5000
Formaldehyd 38% in wässriger Lösung, J.T.Baker®
Formaldehyd
Formel:
CH₂O Molecular Weight: 30,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003274 CAS-Nummer: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 UN: 2209 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Formaldehyde (HCHO)(after dilution) | 36 - 40 g/l |
pH 25°C (after dilution) | 6.8 - 7.2 |
Total Phosphate | max. 150 mM |