Ameisensäure, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00253.1000EA 62.1 EUR
1.00253.1000
Ameisensäure, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
Molecular Weight: 46,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,04265
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -9 °C
Boiling Point 107 °C
Flash Point 71 °C
Explosion Limit 10 - 45.5 %(V)
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly acid
Ignition Point 485 °C