Natriumdodecylsulfat (SDS) 100 g/l in wässriger Lösung, Electran für die Elektrophorese
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dodecylschwefelsäure Natriumsalz
, Natriumlaurylsulfat
, Dodecylnatriumsulfat
, Schwefelsäuredodecylester Natriumsalz
, Laurylsulfat Natriumsalt
444062FEA
66.8
EUR
444062F
Natriumdodecylsulfat (SDS) 100 g/l in wässriger Lösung, Electran für die Elektrophorese
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Hergestellt aus 10807 SDS AnalaR NORMAPUR®.
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Molecular Weight: 288,38 g/mol Dichte: 1…1,1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036175 CAS-Nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (W/V) (at preparation) | 9.8 - 10.2 % |