Salzsäure 32%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
20256.290EA 0 EUR
20256.290
Salzsäure 32%, TECHNICAL
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 31 - 33 %