VWR® EC30, Leitfähigkeits-/TDS-/°C-Tester, wasserdicht
Lieferant: VWR
VWR®
663-0160EA 232 EUR
663-0160
VWR® EC30, Leitfähigkeits-/TDS-/°C-Tester, wasserdicht
Elektrochemische Messgeräte Leitfähigkeitsmessgeräte
Leitfähigkeits-,TDS- und Temperaturmessung mit gleichzeitiger Anzeige von 2 Parametern.
  • Einpunkt- oder Zweipunkt-Kalibrierung
  • Automatische Temperaturkompensation, automatische Bereichseinstellung
  • Auswechselbare Leitfähigkeitsmesszelle
  • Wasserfestes Gehäuse nach IP 67, Batteriewechselanzeige
Bestellinformation: Lieferung mit 8 Batterien (Typ LR44).