Salzsäure 5 mol/l (5 N), Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09911.0001EA 102 EUR
1.09911.0001
Salzsäure 5 mol/l (5 N), Titrisol®, Supelco®
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material