Perchlorsäure 60%, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Überchlorsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00518.1016EA
868
EUR
1.00518.1016
1.00518.2501
1.00518.2514
1.00518.1001
Perchlorsäure 60%, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Perchlorsäure
Formel:
HClO₄ Molecular Weight: 100,46 g/mol Siedepunkt: 160…181 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –112,2 °C Dichte: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011325 CAS-Nummer: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN: 1873 ADR: 5.1 (8),I |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Boiling Point | 160 °C |
Density | 1.53 g/cm3 (15 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly acid |