Perchlorsäure ≥70%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Überchlorsäure
20587.296EA
204
EUR
20587.296
Perchlorsäure ≥70%, GPR RECTAPUR®
Perchlorsäure
Formel:
HClO₄ Molecular Weight: 100,46 g/mol Siedepunkt: 160…181 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –112,2 °C Dichte: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011325 CAS-Nummer: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN: 1873 ADR: 5.1 (8),I |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 69 - 72 % |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.02 % |
Cl (Chloride) | Max. 25 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |