Flußsäure 40%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
20306.296EA 51 EUR
20306.296
Flußsäure 40%, GPR RECTAPUR®
Hydrofluoric acid
Formel: HF
Molecular Weight: 20,01 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011346
CAS-Nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 40 - 42 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm