Flußsäure 47 - 51%, Ökologische Qualität Plus
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
38746.APEA 1421 EUR
38746.AP 38746.AU 38746.AK
Flußsäure 47 - 51%, Ökologische Qualität Plus
Hydrofluoric acid
Formel: HF
Molecular Weight: 20,01 g/mol
Siedepunkt: 112 °C
Dichte: 1,16
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011346
CAS-Nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4790