Flußsäure 48%, ultrarein für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01513.1000EA 833 EUR
1.01513.1000
Flußsäure 48%, ultrarein für die Spurenanalyse, Supelco®
Hydrofluoric acid
Formel: HF
Molecular Weight: 20,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011346
CAS-Nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1),II