Wasserstoffperoxid 35%, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrogenperoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.08556.9025EA
454
EUR
1.08556.9025
Wasserstoffperoxid 35%, Supelco®
Wasserstoffperoxid
Formel:
H₂O₂ Molecular Weight: 34,01 g/mol Siedepunkt: ∼107 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: < 0 °C Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011333 CAS-Nummer: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1 (8),II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -24 °C |
Boiling Point | 110 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 20 hPa (20 °C) |
Density | 1.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2 - 4 (H2O, 20 °C) |