ortho-Phosphorsäure ≥85%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Orthophosphorsäure
, Phosphorsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00573.9200EA
0
EUR
1.00573.9200
1.00573.2510
1.00573.2500
1.00573.0510
1.00573.9025
1.00573.1000
1.00573.9180
1.00573.9999
ortho-Phosphorsäure ≥85%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
ortho-Phosphorsäure
Formel:
H₃PO₄ Molecular Weight: 98 g/mol Schmelzpunkt: 28 °C Dichte: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011340 CAS-Nummer: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 UN: 1805 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 21 °C |
Boiling Point | 158 °C |
Vapor Pressure | 2 hPa (20 °C) |
Density | 1.71 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Viscosity kinematic | 30.5 mm2/s (20 °C) |