ortho-Phosphorsäure ≥85%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: OrthophosphorsäurePhosphorsäure
90045.5000EA 136 EUR
90045.5000
ortho-Phosphorsäure ≥85%, TECHNICAL
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Molecular Weight: 98 g/mol
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 85 %