Natriumthiosulfat 0,1% in wässriger Lösung für die Mikrobiologie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
di-Natriumthiosulfat
, Fixiersalz
, Natriumhyposulfit
, Antichlor
AX011168EA
173
EUR
AX011168
Natriumthiosulfat 0,1% in wässriger Lösung für die Mikrobiologie
Natriumthiosulfat
Formel:
Na₂S₂O₃ Molecular Weight: 158,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003499 CAS-Nummer: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 |