Osmiumtetraoxid 4% in wässriger Lösung
Lieferant: POLYSCIENCES EUROPE
Gefahr
Synonyme: Osmium(VIII)oxidOsmiumsäure
POLS0972A-20EA 0 EUR
POLS0972A-20
Osmiumtetraoxid 4% in wässriger Lösung
Osmiumtetraoxid
Formel: O₄Os
Molecular Weight: 254,23 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011150
CAS-Nummer: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 3287
ADR: 6.1,II