Propylenglycol

Lieferant: KRAEMER & MARTIN GMBH

Synonyme: (±)-1,2-DihydroxypropanPropylenglycol(±)-1,2-Propylenglycol

KRAE900654-215EA 0 EUR
KRAE900654-215
Propylenglycol
Propylenglycol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OH
Molecular Weight: 76,1 g/mol
Siedepunkt: 187,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064272
CAS-Nummer: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/57/710557.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR