Salzsäure 0.01 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09974.0001EA
26.5
EUR
1.09974.0001
Salzsäure 0.01 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Salzsäure
Formel:
HCl Molecular Weight: 36,46 g/mol Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8, |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (H2O) (undiluted) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |