Salzsäure 0.1 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09973.0001
1.09973.0050
1.09973.0001EA
12.31
EUR
1.09973.0001
1.09973.0050
Salzsäure 0.1 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Salzsäure
Formel:
HCl Molecular Weight: 36,46 g/mol Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8, |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.03 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |