Kaliumpermanganat 0.002 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
MERC1.09930.0001_NEA 0 EUR
MERC1.09930.0001_N 1.09930.0001
Kaliumpermanganat 0.002 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Molecular Weight: 158,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.002 g/cm3 (20 °C)
pH 7.3 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material