Kaliumbromat Konzentrat zur Verdünnung zu 1/60 mol in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
4667.EA 41.54 EUR
4667.
Kaliumbromat Konzentrat zur Verdünnung zu 1/60 mol in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Potassium bromate
Formel: KBrO₃
Molecular Weight: 167 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (N) 0.0998-0.1002