Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Potassiumchloride
03224.3000
03224.1000
03224.5020
03224.6020
03224.6400
03224.6000
KRAF03224.3000EA
36.9
EUR
KRAF03224.3000
KRAF03224.1000
KRAF03224.5020
KRAF03224.6020
KRAF03224.6400
KRAF03224.6000
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung
Potassium chloride
Formel:
KCl Molecular Weight: 74,55 g/mol Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011360 CAS-Nummer: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...