Perchlorsäure 0.01 mol/l (0.01 N) in wasserfreier Essigsäure
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Überchlorsäure
87116.290EA 57.8 EUR
87116.290
Perchlorsäure 0.01 mol/l (0.01 N) in wasserfreier Essigsäure
Perchlorsäure
Formel: HClO₄
Molecular Weight: 100,46 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 2789
ADR: 8,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg