Orthoperiodsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Überiodsäureortho-Periodsäure
309746.1000EA 76 EUR
309746.1000
Orthoperiodsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Orthoperiodsäure
Formel: H₅IO₆
Molecular Weight: 227,94 g/mol
MDL: MFCD00011344
CAS-Nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/77/779077.jpg