Perchlorsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wasserfreier Essigsäure
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Überchlorsäure
86732.290EA 210 EUR
86732.290
Perchlorsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wasserfreier Essigsäure
Perchlorsäure
Formel: HClO₄
Molecular Weight: 100,46 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,050 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 40 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0,098 - 0,102 mol/l