Perchlorsäure 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Überchlorsäure
30111.291EA 205 EUR
30111.291
Perchlorsäure 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Perchlorsäure
Formel: HClO₄
Molecular Weight: 100,46 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 3264
ADR: 8,III
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt