Kaliumdichromat 1/6 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: KaliumbichromatKaliumpyrochromat
31396.291EA 55.2 EUR
31396.291
Kaliumdichromat 1/6 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
Molecular Weight: 294,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1657 - 0.1663 mol/l
Appearance Klare orange Flüssigkeit
NIST rückführbar Bestätigt