Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09121.1000EA 59.5 EUR
1.09121.1000 MERC1.09121.1000_N
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Molecular Weight: 158,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ADR: 9,III