Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, Titripur® Reag. USP volumetrische Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
MERC1.09122.1000_NEA 0 EUR
MERC1.09122.1000_N 1.09122.1000
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, Titripur® Reag. USP volumetrische Lösung, Supelco®
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Molecular Weight: 158,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III