Kaliumpermanganat 0.05 mol/l (0.25 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
4.80160.2500EA 114 EUR
4.80160.2500 MERC4.80160.2500_N
Kaliumpermanganat 0.05 mol/l (0.25 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Molecular Weight: 158,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III