Salpetersäure 10 mol/l (10 N), Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00630.1000EA 84.1 EUR
1.00630.1000
Salpetersäure 10 mol/l (10 N), Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: -28 °C
Dichte: 1,38 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (HNO₃) 48.0 - 50.0 %