Deckgläser für Zählkammern
Lieferant: Brand
723015 723014 723016
631-1190EA 17.5 EUR
631-1190 631-1193 631-1192
Deckgläser für Zählkammern
Deckgläser
Die Hämacytometer-Deckgläser unterscheiden sich von gängigen Deckgläsern durch die plangeschliffene und polierte Oberfläche.
  • Brechungsindex ne = 1,52 ±0,01
  • Abbe-Zahl ve = 56,5 ±0,5
  • Ebenheitstoleranz ±3 µm