Natriumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung
Lieferant: PROLABO CMP
|
Achtung
|
PRLSMC309338.6010EA
0
EUR
PRLSMC309338.6010
PRLSMC309338.1000
Natriumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa) Dichte: 1,02 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,III |