Zellkultursystem, Corning E-Cube™
Lieferant: Corning
Corning® E-Cube™
734-4053EA 5587.25 EUR
734-4053
Zellkultursystem, Corning E-Cube™
Bioreaktoren
Das E-Cube™ System ist ein einfacher Bioreaktor mit 8500 cm² Wachstumsfläche für verankerungsabhängige Zellen mit einer Stellfläche von nur 25,4×35,6 cm. Mit dem E-Cube™ System lässt sich einfach feststellen, ob die Zellen im CellCube® Modul wachsen werden, und zwar bevor Ressourcen und Finanzmittel in das größere, automatisierte CellCube® System investiert werden. Peristaltikpumpe, CO₂-Inkubator und Medien sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Enthält einen Oxygenator, ein Mediumreservoir, mehrere Zugangsöffnungen und alle erforderlichen Schläuche und Anschlüsse.
Cells grow in Corning’'s parallel-plate CellCube® Module on the same treated polystyrene used in Corning culture vessels. The E-Cube™ System kit consists of an oxygenator, medium reservoir, multiple access ports, and all required tubing and fittings; CellCube® Modules must be purchased separately.