Schliffmanschetten
Lieferant: Brand
BRND51422EA 30.5 EUR
BRND51422
Schliffmanschetten
Normschliff-Manschetten und Faltenbälge Schliffmanschetten
PTFE, 0,05 mm stark.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gas-, flüssigkeits- und vakuumdicht (bis 0,1 mbar)
  • Temperaturbeständig von −200...+280 °C
Zum Aufstecken auf Normschliff-Kerne. Leicht wieder lösbar, daher mehrfach verwendbar. Es wird kein Schlifffett benötigt.