Natriumthiosulfat 0.01 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: di-NatriumthiosulfatFixiersalzNatriumhyposulfitAntichlor
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09909.0001EA 27.2 EUR
1.09909.0001
Natriumthiosulfat 0.01 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (H2O, 20 °C)