Natriumthiosulfat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
di-Natriumthiosulfat
, Fixiersalz
, Natriumhyposulfit
, Antichlor
4695.EA
25.41
EUR
4695-01
4695.
Natriumthiosulfat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Natriumthiosulfat
Formel:
Na₂S₂O₃ Molecular Weight: 158,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003499 CAS-Nummer: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Normality (by titrimetry) | Passes Test |
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL) |