Natriumthiosulfat 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: di-NatriumthiosulfatFixiersalzNatriumhyposulfitAntichlor
31547.293EA 37.8 EUR
31547.293
Natriumthiosulfat 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt