Schwefelsäure 3 mol/l (6 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Ricca Chemical
Gefahr
RICC8330-32EA 89.1 EUR
RICC8330-32
Schwefelsäure 3 mol/l (6 N) in wässriger Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Dichte: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II