Silbernitrat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Höllenstein
7245.1000EA
0
EUR
7245.1000
Silbernitrat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Silbernitrat
Formel:
AgNO₃ Molecular Weight: 169,87 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Titer (mol/l) | 0.0495 - 0.0505 |