Silbernitrat 27,9 g/L 0.164 mol/l (0.164 N) in wässriger Lösung, VOLUSOL® für die Hydrotimetrie
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Höllenstein
30489.262EA 383 EUR
30489.262
Silbernitrat 27,9 g/L 0.164 mol/l (0.164 N) in wässriger Lösung, VOLUSOL® für die Hydrotimetrie
Silbernitrat
1 ml = 5.8 mg Cl
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169,87 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colourless liquid
Identification Passes test