Natriumcarbonat Monohydrat ≥99,5% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Sodium carbonate hydrous, Soda monohydrate
36485.22
36485.36
36485.A3
36485.22EA
19.3
EUR
36485.22
36485.36
36485.A3
Natriumcarbonat Monohydrat ≥99,5% ACS
Natriumcarbonat Monohydrat
Purity: 99.5% min
CAS No.: 5968-11-6
Molecular Formula: Na2CO3.H2O
Formula Weight: 124.01 (105.99anhy)
Physical Form: Granular
Density: 2.250
Appearance: Colourless to white
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -H2O
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00149177
Formel:
Na₂CO₃·1H₂O Molecular Weight: 124,00 g/mol Schmelzpunkt: 100 °C (-H₂O) Dichte: 2,250 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149177 CAS-Nummer: 5968-11-6 EINECS: 207-838-8 Merck Index: 14,8596 |