Natriumperchlorat Monohydrat ≥99,0%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
153233MEA 89.4 EUR
153233M
Natriumperchlorat Monohydrat ≥99,0%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Natriumperchlorat Monohydrat
Formel: NaClO₄·H₂O
Molecular Weight: 140,46 g/mol
Schmelzpunkt: 130 °C
Dichte: 2,02 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149164
CAS-Nummer: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (argentometrisch, als Monohydrat) Min. 99,0 %
UV Durchlässigkeit (254 nm) (1 mol/l) Min. 96 %
Chlorid, Chlorat (als Cl) Max. 0,002 %
SO4 (Sulfat) Max. 0,002 %
Ca (Calcium) Max. 0,002 %
Fe (Eisen) Max. 0,0003 %
K (Kalium) Max. 0,005 %
Pb (Blei) Max. 0,0005 %