Natriummolybdat(VI) Dihydrat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Natriummolybdänoxid Dihydratdi-Natriummolybdat DihydratMolybdsäure Natriumsalz Dihydrat
MOLE11137082-1KGEA 338 EUR
MOLE11137082-1KG
Natriummolybdat(VI) Dihydrat
Natriummolybdat(VI) Dihydrat
Formel: Na₂MoO₄·2H₂O
Molecular Weight: 241,95 g/mol
Schmelzpunkt: 687 °C
Dichte: 3,28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149170
CAS-Nummer: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718