tri-Natriumphosphat Dodecahydrat 98% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Natriumphosphat tribasisch Dodecahydrat
ACRO206520025EA 112 EUR
ACRO206520025 ACRO206520251 ACRO206520010
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat 98% zur Analyse
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat
Formel: Na₃PO₄·12H₂O
Molecular Weight: 380,12 g/mol
Schmelzpunkt: 75 °C
Dichte: 1,62 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149198
CAS-Nummer: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Powder or crystals or needles
Titration excess HCl 97.5 to 102.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Free alkali (NaOH) ≤2.5 %