tri-Natriumphosphat Dodecahydrat 98,0-102,0% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumphosphat tribasisch Dodecahydrat
11590.36EA
37
EUR
11590.36
11590.A3
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat 98,0-102,0% ACS
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat
Formel:
Na₃PO₄·12H₂O Molecular Weight: 380,12 g/mol Schmelzpunkt: ∼75 °C (Zersetzung) Dichte: 1,62 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149198 CAS-Nummer: 10101-89-0 EINECS: 231-509-8 UN: 3262 ADR: 8,III REACH: 01-2119489800-32-xxxx Merck Index: 14,8662 |