di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat ≥99%, Gen-Apex für die Molekularbiologie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Natriumphosphat dibasisch Dodecahydrat
, sek. Natriumphosphat Dodecahydrat
33617.265EA
115
EUR
33617.265
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat ≥99%, Gen-Apex für die Molekularbiologie
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat
Formel:
Na₂HPO₄·12H₂O Molecular Weight: 358,14 g/mol Schmelzpunkt: 35 °C Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149181 CAS-Nummer: 10039-32-4 EINECS: 231-448-7 Merck Index: 13,08733 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Colouration (0,1 mol/l; water) | Max. 10 APHA |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Transmittance (230 nm) | Min. 90 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (280 nm) | Min. 97 % |
Transmittance (320 nm) | Min. 99 % |