di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat ≥99,0% (durch Acidimetrie), LiChropur™ Puffersubstanz, für die Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
sek. Natriumphosphat Dihydrat
, Sorensen's Salz
, Natriumphosphat dibasisch Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.19753.0250EA
117
EUR
1.19753.0250
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat ≥99,0% (durch Acidimetrie), LiChropur™ Puffersubstanz, für die Chromatographie, Supelco®
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel:
Na₂HPO₄·2H₂O Molecular Weight: 177,99 g/mol Schmelzpunkt: 92,5 °C Dichte: 2,1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149182 CAS-Nummer: 10028-24-7 EINECS: 231-448-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity | passes test |
pH-value (5 %; water) | 9.0 - 9.2 |
Assay (acidimetric) | ≥ 99.0 % |
Self-absorption (215 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water) | ≤ 0.15 |
Self-absorption (220 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water) | ≤ 0.05 |
Self-absorption (254 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water) | ≤ 0.02 |