di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: sek. Natriumphosphat DihydratSorensen's SalzNatriumphosphat dibasisch Dihydrat
28040.291EA 56.1 EUR
28040.291
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel: Na₂HPO₄·2H₂O
Molecular Weight: 177,99 g/mol
Schmelzpunkt: 92,5 °C
Dichte: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149182
CAS-Nummer: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm