di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: sek. Natriumphosphat HeptahydratNatriumphosphat dibasisch Heptahydrat
HONE30413.9050EA 0 EUR
HONE30413.9050
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat
Formel: HNa₂O₄P·7H₂O
Molecular Weight: 268,07 g/mol
Schmelzpunkt: 48 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149180
CAS-Nummer: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7